Imprimer
Acide naphtalène-1,5-disulfonique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40104.0025 8.40104.0250
8.40104.0025EA 40.1 EUR
8.40104.0025 8.40104.0250
Acide naphtalène-1,5-disulfonique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide naphtalène-1,5-disulfonique
Formule: C₁₀H₈O₆S₂
Point de fusion: 110 °C
Numéro MDL: MFCD00003996
Numéro CAS: 81-04-9
EINECS: 201-317-9
ONU: 2585
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1030 g/l (20 °C)
Melting Point 110 °C decomposes
Molar Mass 288.3 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Vapor Pressure 51 hPa (50 °C)
pH 2.4 (1 g/l, H2O, 20 °C)