Imprimer
(±)-Alcool tétrahydrofurfurylique, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: (±)-Tetrahydro-2-furfuryl alcohol, (Tetrahydrofuran-2-yl)methanol, (±)-Tetrahydro-2-furyl methanol, (±)-THFA
MQ200
8.22307.0100 8.22307.1000 8.22307.2500
8.22307.0100EA 28.9 EUR
8.22307.0100 8.22307.1000 8.22307.2500
(±)-Alcool tétrahydrofurfurylique, Sigma-Aldrich®
(±)-Alcool tétrahydrofurfurylique
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Point d'ébullition: 178
Point de fusion: < –80 °C
Densité: 1.0543 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 75 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005372
Numéro CAS: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 12,09353
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 178 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (25 °C)
Flash Point 75 °C
Explosion Limit 1.5 - 9.7 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 282 °C