Imprimer
Chromehexacarbonyl, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Chromium carbonyl, Hexacarbonylchromium, Hexacarbonylchromium(0), Chromium(0) hexacarbonyl
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22196.0010 8.22196.0025
8.22196.0010EA 312 EUR
8.22196.0010 8.22196.0025
Chromehexacarbonyl, Sigma-Aldrich®
Chromehexacarbonyl
Formule: C₆CrO₆
Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 90 °C
Densité: 1.77 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010945
Numéro CAS: 13007-92-6
EINECS: 235-852-4
ONU: 3466
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02253
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 149 - 150 °C
Molar Mass 220.06 g/mol
Boiling Point 151 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.35 hPa (20 °C)
Density 1.77 g/cm3 (20 °C)