Imprimer
Chlorure de benzyltriméthylammonium zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium chloride
MQ200
8.21961.0005 8.21961.0250 8.21961.9025
8.21961.0005EA 31.8 EUR
8.21961.0005 8.21961.0250 8.21961.9025
Chlorure de benzyltriméthylammonium zS, Sigma-Aldrich®
Chlorure de benzyltriméthylammonium
Formule: C₁₀H₁₆ClN
MW: 185.7 g/mol
Point de fusion: 238
Densité: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011782
Numéro CAS: 56-93-9
EINECS: 200-300-3
ONU: 2811
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 800 g/l (20 °C)
Melting Point 243 °C
Molar Mass 185.7 g/mol
Bulk Density 135 °C
Boiling Point  - 0.0001 hPa (20 °C)