Imprimer
Anhydride 3-nitrophtalique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20903.0025 8.20903.0100
8.20903.0025EA 67.6 EUR
8.20903.0025 8.20903.0100
Anhydride 3-nitrophtalique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Anhydride 3-nitrophtalique
Formule: C₈H₃NO₅
Point de fusion: 159…162 °C
Numéro MDL: MFCD00005921
Numéro CAS: 641-70-3
EINECS: 211-373-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 159 - 162 °C
Molar Mass 193.11 g/mol