2-Méthylfuranne stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20798.0250
8.20798.1000
8.20798.0250EA
47.6
EUR
8.20798.0250
8.20798.1000
2-Méthylfuranne stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Méthylfuranne
Formule:
C₅H₆O Point d'ébullition: 63 °C (1013 hPa) Point de fusion: –89 °C Densité: 0.927 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003248 Numéro CAS: 534-22-5 EINECS: 208-594-5 ONU: 2301 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 3000 mg/l (20 °C) |
Melting Point | -89 °C |
Molar Mass | 82.10 g/mol |
Boiling Point | 63 - 66 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 139 hPa (20 °C) |
Flash Point | -27 °C |
Refractive Index | 1.4332 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.91 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |