Ethoxytriméthylsilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
Trimethyl(ethoxy)silane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18821.0025
8.18821.0100
8.18821.0025EA
38.4
EUR
8.18821.0025
8.18821.0100
Ethoxytriméthylsilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Ethoxytriméthylsilane
Formule:
C₅H₁₄OSi Point d'ébullition: 75…76 °C (1013 mbar) Point de fusion: –83 °C Densité: 0.76 g/cm3 (20 °C) Point d'éclair: –18 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009069 Numéro CAS: 1825-62-3 EINECS: 217-370-6 ONU: 1993 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, area%) | ≥ 97.0 % (a/a) |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 0.756 - 0.759 |
Identity (IR) | passes test |