1,3-Diméthyl-2-imidazolidone, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18212.0100
8.18212.0500
8.18212.0100EA
99.6
EUR
8.18212.0100
8.18212.0500
1,3-Diméthyl-2-imidazolidone, Sigma-Aldrich®
1,3-Diméthylimidazolidine-2-one
Formule:
C₅H₁₀N₂O MW: 114.15 g/mol Point d'ébullition: 225.5 Point de fusion: 8 Densité: 1.04 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 93 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003188 Numéro CAS: 80-73-9 EINECS: 201-304-8 ONU: 2810 Merck Index: 13,03275 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 8.2 °C |
Molar Mass | 114.14 g/mol |
Boiling Point | 104 °C (20 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 114 °C |
Refractive Index | 1.472 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.3 - 8.4 %(V) |
Density | 1.056 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) neutral |
Ignition Point | 305 °C |
Synonyms | Dimethylethylene urea, DMI, DMEU |
Hill Formula | C5H10N2O |