Chlorure de N,N,N-triméthylanilinium, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.08428.0100
8.08428.0500
8.08428.0100EA
0
EUR
8.08428.0100
8.08428.0500
Chlorure de N,N,N-triméthylanilinium, Sigma-Aldrich®
Chlorure de N,N,N-triméthylanilinium
Formule:
C₉H₁₄ClN Point de fusion: 246…247 °C |
Numéro MDL:
MFCD00011790 Numéro CAS: 138-24-9 EINECS: 205-319-0 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 333 g/l (20 °C) |
Melting Point | 246 - 247 °C |
Molar Mass | 171.66 g/mol |
Bulk Density | 540 kg/m3 |
Explosion Limit | 1 - 6 %(V) |
pH | 4.5 (333 g/l, H2O, 20 °C) |