2,2'-Méthyliminodiéthanol pour la synthèse
Fournisseur: Merck
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.05851.0100
8.05851.1000
8.05851.0100EA
44
EUR
8.05851.0100
8.05851.1000
2,2'-Méthyliminodiéthanol pour la synthèse
2,2'-Méthyliminodiéthanol
Formule:
H₃CN(CH₂CH₂OH)₂ Point d'ébullition: 247 °C (1013 hPa) Point de fusion: –21 °C Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 137 °C |
Numéro MDL:
MFCD00002848 Numéro CAS: 105-59-9 EINECS: 203-312-7 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -21 °C |
Molar Mass | 119.16 g/mol |
Boiling Point | 243 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.026 hPa (40 °C) |
Flash Point | 137 °C |
Refractive Index | 1.4685 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.9 - 8.4 %(V) |
Density | 1.04 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 265 °C |