Imprimer
1,3-Diphényl-2-thiourée, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.03581.0100 8.03581.0500
8.03581.0100EA 35.2 EUR
8.03581.0100 8.03581.0500
1,3-Diphényl-2-thiourée, Sigma-Aldrich®
1,3-Diphényl-2-thiourée
Formule: C₁₃H₁₂N₂S
Point d'ébullition: 365 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 150…153 °C
Densité: 1,3205 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004921
Numéro CAS: 102-08-9
EINECS: 203-004-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03366
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 150 - 153 °C
Molar Mass 228.31 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.30 g/cm3 (20 °C)