Imprimer
Dioxolane-1,3 stabilisé, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.03553.0100 8.03553.0500 8.03553.9027
8.03553.0100EA 32.3 EUR
8.03553.0100 8.03553.0500 8.03553.9027
Dioxolane-1,3 stabilisé, Sigma-Aldrich®
Dioxolane-1,3
Formule: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Point d'ébullition: 75
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1.066 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00003207
Numéro CAS: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
ONU: 1166
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -26 °C
Molar Mass 74.08 g/mol
Boiling Point 74 - 75 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 133 hPa (20 °C)
Flash Point 2 °C
Refractive Index 1.4 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 20.5 %(V)
Density 1.065 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 274 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid