Imprimer
1,3-Diéthyl-2-thiourée, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: N,N'-Diethylthiourea
MQ200
8.03520.0250 8.03520.5000 8.03520.0050
8.03520.0250EA 34.2 EUR
8.03520.0250 8.03520.5000 8.03520.0050
1,3-Diéthyl-2-thiourée, Sigma-Aldrich®
1,3-Diéthyl-2-thiourée
Formule: C₅H₁₂N₂S
MW: 132.23 g/mol
Point d'ébullition: 169
Point de fusion: 75…78 °C
Densité: 1.118 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 186
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004925
Numéro CAS: 105-55-5
EINECS: 203-308-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 38 g/l (20 °C)
Melting Point 75 - 78 °C
Molar Mass 132.22 g/mol
Bulk Density 735 kg/m3
Flash Point 186 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (38 g/l, H2O, 20 °C)