Imprimer
2,2'-Phényliminodiéthanol pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.03257.0100 8.03257.1000
8.03257.0100EA 36.1 EUR
8.03257.0100 8.03257.1000
2,2'-Phényliminodiéthanol pour la synthèse
2,2'-Phényliminodiéthanol
Formule: (C₆H₅)N(CH₂CH₂OH)₂
Point d'ébullition: 348 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56…59 °C
Densité: 1,201 g/cm³ (60 °C)
Point d'éclair: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002845
Numéro CAS: 120-07-0
EINECS: 204-368-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point 56 - 59 °C
Molar Mass 181.23 g/mol
Boiling Point 270 °C
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 200 °C
Density 1.1 g/cm3 (60 °C)
pH 8.2 (3 g/l, H2O, 50 °C)
Ignition Point 380 °C DIN 51794