Imprimer
Ether monobutylique du diéthylèneglycol, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol mono-n-butyl ether, Butyldigol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.03129.1000 8.03129.2500 8.03129.9025
8.03129.1000EA 42.5 EUR
8.03129.1000 8.03129.2500 8.03129.9025
Ether monobutylique du diéthylèneglycol, Sigma-Aldrich®
Ether monobutylique du diéthylèneglycol
Formule: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
MW: 162.23 g/mol
Point d'ébullition: 230.4
Point de fusion: –68 °C
Densité: 0.954 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002881
Numéro CAS: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 13,01556
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -68 °C
Molar Mass 162.23 g/mol
Boiling Point 226 - 234 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 105 °C
Refractive Index 1.4258 (27 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 5.3 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 225 °C
Viscosity kinematic 6.2 mm2/s (20 °C)
Evaporation number 1200