Imprimer
Ether bis(2-chloroéthylique), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2-Chloroethyl ether
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.01678.0250 8.01678.1000
8.01678.0250EA 31.9 EUR
8.01678.0250 8.01678.1000
Ether bis(2-chloroéthylique), Sigma-Aldrich®
Ether bis(2-chloroéthylique)
Formule: C₄H₈Cl₂O
MW: 143.01 g/mol
Point d'ébullition: 178
Point de fusion: –44 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 55
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000975
Numéro CAS: 111-44-4
EINECS: 203-870-1
ONU: 1916
ADR: 6.1 (3) II
Merck Index: 13,03091
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.01 g/l (20 °C)
Melting Point -51.9 °C
Molar Mass 143.01 g/mol
Boiling Point 177 - 178 °C
Vapor Pressure 1.07 hPa (20 °C)
Flash Point 55 °C
Refractive Index 1.457 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 %(V)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 365 °C