Imprimer
Acide undéc-10-énoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00813.0500 8.00813.5000
8.00813.0500EA 68.2 EUR
8.00813.0500 8.00813.5000
Acide undéc-10-énoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide undéc-10-énoïque
Formule: C₁₁H₂₀O₂
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 24 °C
Densité: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 146 °C
Numéro MDL: MFCD00004442
Numéro CAS: 112-38-9
EINECS: 203-965-8
Merck Index: 12,09983
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 73.7 mg/l (30 °C)
Melting Point 24 °C
Molar Mass 184.27 g/mol
Boiling Point 275 °C (1013 mbar)
Flash Point 149 °C
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 275 °C