Imprimer
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine, Millipore®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
MQ100
1.08602.0250 1.08602.9010
1.08602.0250EA 185 EUR
1.08602.0250 1.08602.9010
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine, Millipore®
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine
Formule: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
MW: 179.17 g/mol
Point de fusion: 187
Densité: 1.523 g/cm³ (19.85 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004277
Numéro CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724