Formaldéhyde ≥37% en solution aqueuse stabilisé USP, Ph. Eur., BP, SAFC®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
Stabilization:
stabilisé avec methanol 10 %
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ400
1.04002.1000
1.04002.2500
MERC1.04002.1000EA
150
EUR
MERC1.04002.1000
MERC1.04002.2500
Formaldéhyde ≥37% en solution aqueuse stabilisé USP, Ph. Eur., BP, SAFC®
Formaldéhyde
Formule:
CH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003274 Numéro CAS: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 ONU: 2209 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Assay (iodometric) | 37.0 - 38.0 % |
Identity | conforms |
Appearance of solution | Passes test |
Acidity (Ph Eur, BP) | Passes test |
Acidity (according to USP) | Passes test |