Imprimer
Sodium acétate 0.1 mol/l (0.1 N) dans l'éthanol dénaturé 96%
Fournisseur: Bernd Kraft
16590.3700 16590.2700 16590.4700
KRAF16590.3700EA 98.8 EUR
KRAF16590.3700 KRAF16590.2700 KRAF16590.4700
Sodium acétate 0.1 mol/l (0.1 N) dans l'éthanol dénaturé 96%
Sodium acétate
Formule: H₃CCOONa
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012459
Numéro CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8