Imprimer

Acide nitrique 4 mol/l (4 N)

Fournisseur: Bernd Kraft
Danger

Synonyms: Nitric acid solution

05608.3100 05608.4100 05608.5120
KRAF05608.3100EA 56.1 EUR
KRAF05608.3100 KRAF05608.4100 KRAF05608.5120
Acide nitrique 4 mol/l (4 N)
Acide nitrique
Formule: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Point d'ébullition: 87
Point de fusion: -42
Densité: 1.51
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR