Imprimer
Sodium acétate 30% en solution aqueuse, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
03865.5000 03865.2000 03865.3000 03865.5020
KRAF03865.5000EA 164 EUR
KRAF03865.5000 KRAF03865.2000 KRAF03865.3000 KRAF03865.5020
Sodium acétate 30% en solution aqueuse, très pur
Sodium acétate
Formule: H₃CCOONa
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012459
Numéro CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8