Imprimer
Thiophène-2-carbaldéhyde, liquide jaune
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
Synonyms: 2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
0215688780 0215688725
ICNA0215688780EA 130 EUR
ICNA0215688780 ICNA0215688725
Thiophène-2-carbaldéhyde, liquide jaune
Thiophène-2-carbaldéhyde
Soluble in ethanol, ether; insoluble in water.
Soluble in ethanol, ether; insoluble in water.
Formule: C₅H₄OS
MW: 112.15 g/mol
Point d'ébullition: 198
Densité: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 77 °C (lit.)                      
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005429
Numéro CAS: 98-03-3
EINECS: 202-629-8