Imprimer
EDTA sel disodique 0.01 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse
Fournisseur: FF CHEMICALS
FF0260500 FF0265000
FFCHFF0260500EA 0 EUR
FFCHFF0260500 FFCHFF0265000
EDTA sel disodique 0.01 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse
EDTA sel disodique
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070672
Numéro CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3