Imprimer
2-Désoxy-L(+)-ribose
Fournisseur: DEXTRA LABORATORIES
BR52-1 BR52-2
DEXTBR52-1EA 0 EUR
DEXTBR52-1 DEXTBR52-2
2-Désoxy-L(+)-ribose
2-Désoxy-L-ribose
Formule: C₅H₁₀O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132941
Numéro CAS: 18546-37-7