Imprimer
N-Méthyl-4-(trifluorométhoxy)aniline
Fournisseur: Thermo Scientific
TL00405DA TL00405EA
MAYBTL00405DAEA 0 EUR
MAYBTL00405DA MAYBTL00405EA
N-Méthyl-4-(trifluorométhoxy)aniline
N-Méthyl-4-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₈H₈F₃NO
MW: 191.15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052332
Numéro CAS: 41419-59-4