Imprimer
Isothiocyanate de 5-chloro-2-méthoxyphényle
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-3-isothiocyanato-4-methoxybenzene, 4-Chloro-2-isothiocyanato-1-methoxybenzene
SB01657DA SB01657EA
MAYBSB01657DAEA 0 EUR
MAYBSB01657DA MAYBSB01657EA
Isothiocyanate de 5-chloro-2-méthoxyphényle
Isothiocyanate de 5-chloro-2-méthoxyphényle
Formule: C₈H₆ClNOS
MW: 199.66 g/mol
Point d'ébullition: 285
Point de fusion: 61
Numéro MDL: MFCD00041073
Numéro CAS: 63429-99-2
ONU: 2923
ADR: 8 III