Imprimer
1-Amino-2-méthylbutane
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Methylbutylamine, 2-Methyl-1-butylamine
SB01376DA SB01376EA SB01376.50
MAYBSB01376DAEA 0 EUR
MAYBSB01376DA MAYBSB01376EA MAYBSB01376.50
1-Amino-2-méthylbutane
1-Amino-2-méthylbutane
Formule: C₅H₁₃N
Point d'ébullition: 97 °C (1013 hPa)
Densité: 0,755 g/cm³ (18 °C)
Numéro MDL: MFCD00008147
Numéro CAS: 96-15-1
EINECS: 202-483-5