Imprimer
1-(3-Iodopropoxy)-4-chlorobenzène
Fournisseur: Thermo Scientific
RH01447DA RH01447EA
MAYBRH01447DAEA 0 EUR
MAYBRH01447DA MAYBRH01447EA
1-(3-Iodopropoxy)-4-chlorobenzène
1-(3-Iodopropoxy)-4-chlorobenzène
Formule: C₉H₁₀ClIO
MW: 296.54 g/mol
Numéro CAS: 119795-57-2