Imprimer
Butyrate de sodium
Fournisseur: Cayman Chemical
13121-50 13121-100 13121-250
CAYM13121-50EA 55.5 EUR
CAYM13121-50 CAYM13121-100 CAYM13121-250
Butyrate de sodium
Butyrate de sodium
Formule: C₄H₇NaO₂
Point de fusion: 244 °C
Densité: 1.324 g/cm³ (30 °C)
Numéro MDL: MFCD00002816
Numéro CAS: 156-54-7
EINECS: 205-857-6