Imprimer
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine, Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
39468-1 39468-100
39468-1EA 1020 EUR
39468-1 39468-100
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine, Calbiochem®
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine
Formule: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Point de fusion: 187 °C
Densité: 1.523 g/cm³ (19.85 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004277
Numéro CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724