Imprimer
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
22870-1 22870-2 22870-3
BMOL22870-1EA 0 EUR
BMOL22870-1 BMOL22870-2 BMOL22870-3
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine
Formule: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Point de fusion: 187 °C
Densité: 1.523 g/cm³ (19.85 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004277
Numéro CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724