Imprimer
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine
Fournisseur: PanReac AppliChem
A1085.0250 A1085.1000 A1085.5000
A1085.0250EA 169 EUR
A1085.0250 A1085.1000 A1085.5000
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine
Formule: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Point de fusion: 187 °C
Densité: 1.523 g/cm³ (19.85 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004277
Numéro CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724