Bleu O toluidine, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms:
TBO, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5-phenothiazinium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenothiazin-5-ium chloride, Tolonium chloride, Basic Blue 17, Blutene chloride
0672-25GEA
451
EUR
0672-25G
0672-50G
Bleu O toluidine, Haute Pureté
Bleu O toluidine
A blue counterstain often used for metachromatic staining of mast cells, cartilage, and acid mucins.
- Black-grey powder
Formule:
C₁₅H₁₆ClN₃S MW: 305.83 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011934 Numéro CAS: 92-31-9 EINECS: 202-146-2 Merck Index: 12,09658 |
Résultats des tests de spécification
Dye Content | >50.0% |
Em (626nm, Water) | |
Loss on Drying | ≤8.0% |
Color Index | 52040 |