Imprimer
Safranine O, Certifiable Grade
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Gossypimine, Safranin O, Safranin Y, Safranin A, 3,7-Diamino-2,8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride, 3,7-Diamino-2,8-dimethyl-5-phenylphenazin-5-ium chloride, Safranin T, CI 50240, Basic Red 2, Safranin, Cotton Red
0574-100GEA 635 EUR
0574-100G 0574-25G
Safranine O, Certifiable Grade
Safranine O
Part Fleming Triple stain, a chromosome stain prepared with light green SF and in Gram stain.
Formule: C₂₀H₁₉ClN₄
MW: 350.85 g/mol
Densité: 1.447 g/cm³ (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011759
Numéro CAS: 477-73-6
EINECS: 207-518-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Absorbance maximum 527 – 533 nm
Dye Content (Anhydrous) ≥80%
Loss on Drying ≤4%
P-15/P+15 1.1 – 1.32