Imprimer
Eau
Fournisseur: Ambion
Synonyms: Hydrogen oxide
9922 9937 9910G 9914G 9915G 9920 AM9938 9939
AMBI9922EA 0 EUR
AMBI9922 AMBI9937 AMBI9910G AMBI9914G AMBI9915G AMBI9920 AMBIAM9938 AMBI9939
Eau
Eau
Formule: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 0
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098