Imprimer
2-(2-Fluorophényl)ethanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluorophenethyl alcohol
L19998.06 L19998.14
L19998.06EA 50.2 EUR
L19998.06 L19998.14
2-(2-Fluorophényl)ethanol ≥99%
2-(2-Fluorophényl)ethanol
Purity: 99% CAS No.: 50919-06-7 Molecular Formula: C8H9FO Formula Weight: 140.16 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.5100 Boiling Point: 72°/1mm MDL No.: MFCD00002887
Formule: C₈H₉FO
Point d'ébullition: 72 °C (1 mmHg)
Densité: 1.045
Point d'éclair: 98 °C (208 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002887
Numéro CAS: 50919-06-7