Tétrafluoroborate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium, (max. 3% H₂O) 98+% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L19763.04
L19763.09
L19763.18
L19763.04EA
54.1
EUR
L19763.04
L19763.09
L19763.18
Tétrafluoroborate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium, (max. 3% H₂O) 98+% (poids sec)
Tétrafluoroborate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Purity: 98+%
CAS No.: 143314-16-3
Molecular Formula: C6H11BF4N2
Formula Weight: 197.98
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4100
Melting Point: 15°
MDL No.: MFCD00216668
Formule:
C₆H₁₁BF₄N₂ Point d'ébullition: ∼200 °C (1013 hPa) Point de fusion: 15 °C Densité: 1.280 Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00216668 Numéro CAS: 143314-16-3 |