Imprimer
Acide 3-(3-bromophényl)propionique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L18080.03 L18080.06
L18080.03EA 43.8 EUR
L18080.03 L18080.06
Acide 3-(3-bromophényl)propionique ≥97%
Acide 3-(3-bromophényl)propionique
Purity: 97% CAS No.: 42287-90-1 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Melting Point: 63-65° Beilstein Reference: 2362753
Formule: C₉H₉BrO₂
Point de fusion: 63…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310792
Numéro CAS: 42287-90-1