Imprimer
N-(5-Bromopentyl)phtalimide ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L17543.22 L17543.06 L17543.14
L17543.22EA 423 EUR
L17543.22 L17543.06 L17543.14
N-(5-Bromopentyl)phtalimide ≥97%
N-(5-Bromopentyl)phtalimide
Purity: 97% CAS No.: 954-81-4 Molecular Formula: C13H14BrNO2 Formula Weight: 296.17 Odour: Odourless Melting Point: 58-62° Beilstein Reference: 177015 MDL No.: MFCD00060522
Formule: C₁₃H₁₄BrNO₂
Point de fusion: 58…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060522
Numéro CAS: 954-81-4