Imprimer
Vinyltriméthylsilane ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Trimethyl(vinyl)silane
L16989.06 L16989.14 L16989.22
L16989.06EA 43.1 EUR
L16989.06 L16989.14 L16989.22
Vinyltriméthylsilane ≥98%
Vinyltriméthylsilane
Purity: 98+% CAS No.: 754-05-2 Molecular Formula: C5H12Si Formula Weight: 100.24 Flash Point: -24°(-11°F) Refractive Index: 1.3910 Odour: Mild Melting Point: -132° Boiling Point: 54-56° Beilstein Reference: 956572 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008606
Formule: C₅H₁₂Si
Point d'ébullition: 54…56 °C
Point de fusion: –132 °C
Densité: 0.690
Point d'éclair: –24 °C (–11 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008606
Numéro CAS: 754-05-2
EINECS: 212-042-9
ADR: 3,II