Imprimer
2,3-Diméthylfuranne ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L15705.03 L15705.06
L15705.03EA 43.8 EUR
L15705.03 L15705.06
2,3-Diméthylfuranne ≥99%
2,3-Diméthylfuranne
Purity: 99% CAS No.: 14920-89-9 Molecular Formula: C6H8O Formula Weight: 96.13 Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.4430 Boiling Point: 42°/15mm Beilstein Reference: 104572 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00153893
Formule: C₆H₈O
Point d'ébullition: 42 °C (115 mmHg)
Densité: 0.910
Point d'éclair: –1 °C (30 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153893
Numéro CAS: 14920-89-9
ONU: 1992
ADR: 3,II