Imprimer
Acide 3-(2-chlorophényl)propionique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-(2-Chlorophenyl)propanoic acid
L15306.03 L15306.06
L15306.03EA 61.6 EUR
L15306.03 L15306.06
Acide 3-(2-chlorophényl)propionique ≥98%
Acide 3-(2-chlorophényl)propionique
Purity: 98+% CAS No.: 1643-28-3 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Melting Point: 94-97° Boiling Point: 171°/10mm MDL No.: MFCD00016547
Formule: C₉H₉ClO₂
Point d'ébullition: 171 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 94…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016547
Numéro CAS: 1643-28-3