Imprimer
2-(4-Aminophényl)ethanol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4-Aminophenethyl alcohol
L15223.06 L15223.14 L15223.22
L15223.06EA 34.7 EUR
L15223.06 L15223.14 L15223.22
2-(4-Aminophényl)ethanol 97%
2-(4-Aminophényl)ethanol
Purity: 97% CAS No.: 104-10-9 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Melting Point: 108-110° Beilstein Reference: 907205
Formule: C₈H₁₁NO
Point d'ébullition: 235…255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007922
Numéro CAS: 104-10-9
EINECS: 203-174-8