Imprimer
Orthophosphate de tripotassium ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Potassium phosphate tribasic, Potassium phosphate
L15168.0P L15168.22 L15168.36
L15168.0PEA 151 EUR
L15168.0P L15168.22 L15168.36
Orthophosphate de tripotassium ≥97%
Orthophosphate de tripotassium
Formule: K₃O₄P
MW: 212.27 g/mol
Point de fusion: 1340
Densité: 2.564 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036295
Numéro CAS: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 12,07830