2-Aminoanthracene 94%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L14269.03
L14269.06
L14269.03EA
39.6
EUR
L14269.03
L14269.06
2-Aminoanthracene 94%
2-Aminoanthracene
Purity: 94%
CAS No.: 613-13-8
Molecular Formula: C14H11N
Formula Weight: 193.25
Melting Point: 235-239°
Beilstein Reference: 2209414
Formule:
C₁₄H₁₁N Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa) Point de fusion: 235…239 °C Densité: >1 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003582 Numéro CAS: 613-13-8 EINECS: 210-330-9 |