Imprimer
Anhydride isobutyrique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L13240.AE L13240.AP L13240.0F
L13240.AEEA 27.8 EUR
L13240.AE L13240.AP L13240.0F
Anhydride isobutyrique ≥97%
Anhydride isobutyrique
Purity: 97% CAS No.: 97-72-3 Molecular Formula: [(CH3)2CHCO]2O Formula Weight: 158.20 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.4060 Odour: Pungent Melting Point: -56° Boiling Point: 182° Beilstein Reference: 386267 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00008913
Formule: C₈H₁₄O₃
Point d'ébullition: 182 °C
Point de fusion: –56 °C
Densité: 0,954
Point d'éclair: 67 °C (152 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008913
Numéro CAS: 97-72-3
EINECS: 202-603-6
ADR: 8,II