Imprimer
2-Amino-4-méthoxybenzothiazole 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L11358.03 L11358.06 L11358.14
L11358.03EA 45.4 EUR
L11358.03 L11358.06 L11358.14
2-Amino-4-méthoxybenzothiazole 97%
2-Amino-4-méthoxybenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 5464-79-9 Molecular Formula: C8H8N2OS Formula Weight: 180.23 Melting Point: 153-159° Beilstein Reference: 141363
Formule: C₈H₈N₂OS
Point d'ébullition: 335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 153…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005792
Numéro CAS: 5464-79-9
EINECS: 226-763-1