Isocyanate de 4-isopropylphényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
L11217.09
L11217.04
L11217.09EA
171
EUR
L11217.09
L11217.04
Isocyanate de 4-isopropylphényle ≥98%
Isocyanate de 4-isopropylphényle
Purity: 98%
CAS No.: 31027-31-3
Molecular Formula: C10H11NO
Formula Weight: 161.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5205
Boiling Point: 84-85°/4mm
Beilstein Reference: 2936403
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013880
Formule:
C₁₀H₁₁NO MW: 161.2 g/mol Point d'ébullition: 84…85 °C (4 mmHg) Densité: 1.010 Point d'éclair: 90 °C (194 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00013880 Numéro CAS: 31027-31-3 EINECS: 250-439-9 ADR: 6.1 II |