2-Cyclopropyléthanol 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L11080.03
L11080.06
L11080.MD
L11080.03EA
121
EUR
L11080.03
L11080.06
L11080.MD
2-Cyclopropyléthanol 96%
2-Cyclopropyléthanol
Purity: 96%
CAS No.: 2566-44-1
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4355
Boiling Point: 137-138°
Beilstein Reference: 2036028
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00040762
Formule:
C₅H₁₀O Point d'ébullition: 137…138 °C Point d'éclair: 47 °C (116 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040762 Numéro CAS: 2566-44-1 ONU: 1987 ADR: 3,III |